Få mere at vide
Hirschmann™ Målekolbe Klasse A med forpakningsregulering
Beskrivelse
- Klasse A
- I henhold til reglerne i forpakningsforordningen
- Certificeret overensstemmelse
- Blå graduering
- Ikke-slebet, kantet
- Trykt skala på halsen til enkel og hurtig identifikation af afvigelse af faktisk værdi fra normalværdi
- Kalibreret til IN
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Graduation Range | 490 til 510 ml |
| Gradueringer | 1 mL |
| Højde (metrisk) | 260 mm |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |