Få mere at vide
Glassco Laboratory Equipments Målecylinderglas Klasse-B
Beskrivelse
- Lavformede Klasse B målecylindre med sekskantede baser
- Fås i kapaciteter på 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml og 1000 ml
- Overholder DIN EN ISO 4788
- Fremstillet af 3,3 borosilikatglas
- Enkelt-metriske graderinger
- Trykt i holdbar ravfarvet emalje
- Kemisk resistent
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Gradueringer | 500 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Base Type | Sekskantet |
| Klasse | Klasse B |
| Certificeringer/compliance | ISO 4788 |
| Produkttype | Gradueret målecylinder |