Få mere at vide
Glassco Laboratory Equipments Målecylinderglas Klasse-B
Artikelnummer. 31937658
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31937658 10 mL
31937682 25 mL
31937672 50 mL
31937650 100 mL
31937652 250 mL
31937693 500 mL
31937681 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31937658 Leverandør Glassco Laboratory Equipments Leverandørnr. EU138.429.01A
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Lavformsmålecylinder med sekskantet base til måling af væsker i laboratoriet.
  • Lavformede Klasse B målecylindre med sekskantede baser
  • Fås i kapaciteter på 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml og 1000 ml
  • Overholder DIN EN ISO 4788
  • Fremstillet af 3,3 borosilikatglas
  • Enkelt-metriske graderinger
  • Trykt i holdbar ravfarvet emalje
  • Kemisk resistent
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Gradueringer 10 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Sterilitet Ikke-steril
Base Type Sekskantet
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance ISO 4788
Produkttype Gradueret målecylinder