Få mere at vide
WTW™ Måleflaske
Artikelnummer. 10243391
Skift visning
Volumen (metrisk):
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10243391 250 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10243391 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 209106
Forventet forsendelse: 28-01-2027
WTW tilbyder en bred vifte af måleflasker og målebeholdere med adaptere til at måle BSB, jordrespiration, nedbrydelighed i henhold til OECD 301F, fermenteringstest, biogas og meget mere. De er alle testet i deres respektive applikationer og understøtter derfor nøjagtige målinger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 250 mL
Til brug med (udstyr) Respirometri