Få mere at vide
SI Analytics™ Måling og opbevaring af fartøj
Artikelnummer. 10326674 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Elektroder med 12 mm dia.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10326674 Elektroder med 12 mm dia. Hver
1 options
Artikelnummer. 10326674 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285123170
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
På lager
SI Analytics™ Måle- og opbevaringsbeholder er en plastikbeholder med klemringsforsegling og bajonetlås til elektroder med en diameter på 12 mm.
  • Plastbeholder
  • inkluderer klemring tætning og bajonet fastgørelse
  • Velegnet til elektroder med 12 mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Elektroder med 12 mm dia.
Type Måling og opbevaring af fartøj
Inkluderer Klemmering, tætning og bajonetlukning