Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Range med 5 niveauer
Artikelnummer. p-8010250
Temperaturområde (metrisk):
104 °C til 127 °C
132 °C til 154 °C
160 °C til 182 °C
188 °C til 210 °C
216 °C til 249 °C
249 °C til 290 °C
49 °C til 71 °C
77 °C til 99 °C
Materiale:
Kaladex Film, akrylklæbemiddel, Acrylic Adhesive
Polyester film, Akryl klæbemiddel
Polyesterfilm, akrylklæbemiddel, Acrylic Adhesive
Polyimid film, Akryl klæbemiddel
Vise:
104/110/116/121/127 °C
132/138/143/149/154 °C
160/166/171/177/182 °C
188/193/199/204/210 °C
249/254/260/280/290 °C
49/54/60/65/71 °C
77/82/88/93/99 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11780889
Brand: Thermographic Measurements Ltd M05STHRGCD01P1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 2 tommer
    Højde (metrisk) 51 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 18 mm
    Materiale Polyester film, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- Thermax 5-trins temperaturindikator 77 °C til 99 °C (171 °F til 210 F) °Område C
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 9 g
    Bredde (engelsk) 0,7 tommer
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 0,7 tommer
    Oversigt Thermax 5-trins temperaturindikator 77 °C til 99 °C (171 F °til 210 °F)
    Maks. Temperatur (engelsk) 210 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 99 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 171 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 77 °C
    Temperaturområde (engelsk) 171 °F til 210 °F
    Temperaturområde (metrisk) 77 °C til 99 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1°C
    Underafdeling 77 °C, 82 °C, 88 °C, 93 °C, 99 °C (171 °F, 180 °F, 190 °F, 199 °F, 210 °F)
    Vise 77/82/88/93/99 °C
    Bredde (metrisk) 18 mm
    Skala Dobbelt° C (° F)