Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Range med 5 niveauer
Temperaturområde (metrisk):
104 °C til 127 °C
132 °C til 154 °C
160 °C til 182 °C
188 °C til 210 °C
216 °C til 249 °C
249 °C til 290 °C
49 °C til 71 °C
77 °C til 99 °C
Materiale:
Kaladex Film, akrylklæbemiddel, Acrylic Adhesive
Polyester film, Akryl klæbemiddel
Polyesterfilm, akrylklæbemiddel, Acrylic Adhesive
Polyimid film, Akryl klæbemiddel
Vise:
104/110/116/121/127 °C
132/138/143/149/154 °C
160/166/171/177/182 °C
188/193/199/204/210 °C
249/254/260/280/290 °C
49/54/60/65/71 °C
77/82/88/93/99 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Engangs | Single-use |
| Til brug med (applikation) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Højde (engelsk) | 2 in. |
| Højde (metrisk) | 51 mm |
| Fugtighedsområde | 40 to 60% |
| Længde (metrisk) | 18 mm |
| Materiale | Kaladex Film, akrylklæbemiddel, Acrylic Adhesive |
| Måletid | 2 to 5 seconds |
| Model- | Thermax 5-level Temperature Indicator 216°C to 249°C (421°F to 480°F) Range H |
| Vis mere |