Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Range med 5 niveauer
Artikelnummer. 11790889
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
104 °C til 127 °C
132 °C til 154 °C
160 °C til 182 °C
188 °C til 210 °C
216 °C til 249 °C
249 °C til 290 °C
49 °C til 71 °C
77 °C til 99 °C
Materiale:
Kaladex Film, akrylklæbemiddel, Acrylic Adhesive
Polyester film, Akryl klæbemiddel
Polyesterfilm, akrylklæbemiddel, Acrylic Adhesive
Polyimid film, Akryl klæbemiddel
Vise:
104/110/116/121/127 °C
132/138/143/149/154 °C
160/166/171/177/182 °C
188/193/199/204/210 °C
249/254/260/280/290 °C
49/54/60/65/71 °C
77/82/88/93/99 °C
Tamaño de la unidad:
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Temperaturområde (metrisk) Materiale Vise unitSize
11790889 104 °C til 127 °C Polyester film, Akryl klæbemiddel 104/110/116/121/127 °C Pakke med 10
11780889 77 °C til 99 °C Polyester film, Akryl klæbemiddel 77/82/88/93/99 °C Pakke med 10
11700899 132 °C til 154 °C Polyester film, Akryl klæbemiddel 132/138/143/149/154 °C Pakke med 10
11720899 188 °C til 210 °C Polyimid film, Akryl klæbemiddel 188/193/199/204/210 °C Pakke med 10
17797514 216 °C til 249 °C Kaladex Film, akrylklæbemiddel, Acrylic Adhesive - -
11740899 249 °C til 290 °C Polyimid film, Akryl klæbemiddel 249/254/260/280/290 °C Pakke med 10
11770889 49 °C til 71 °C Polyester film, Akryl klæbemiddel 49/54/60/65/71 °C Pakke med 10
17787514 160 °C til 182 °C Polyesterfilm, akrylklæbemiddel, Acrylic Adhesive 160/166/171/177/182 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11790889 Proveedor Thermographic Measurements Ltd N.º de proveedor M05STHRGDD01P1
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Especificaciones
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 2 tommer
    Højde (metrisk) 51 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 18 mm
    Materiale Polyester film, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- Thermax 5-trins temperaturindikator 104 °C til 127 °C (219 °F til 261 F) °Område D
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 9 g
    Bredde (engelsk) 0,7 tommer
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 0,7 tommer
    Oversigt Thermax 5-trins temperaturindikator 104 °C til 127 °C (219 F °til 261 °F)
    Maks. Temperatur (engelsk) 261 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 127 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 219 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 104 °C
    Temperaturområde (engelsk) 219 °F til 261 °F
    Temperaturområde (metrisk) 104 °C til 127 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1,5 °C (interval: 100 °C til 154 °C) til± 1 % +1 °C (interval: 160 °C til 290 °C)
    Underafdeling 104 °C, 110 °C, 116 °C, 121 °C, 127 °C (219 °F, 230 °F, 241 °F, 250 °F, 261 °F)
    Vise 104/110/116/121/127 °C
    Bredde (metrisk) 18 mm
    Skala Dobbelt° C (° F)
    Mostrar más Mostrar menos
    Título del producto
    Seleccione un problema
    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.