Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Range med 5 niveauer
Artikelnummer. 11770889
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
104 °C til 127 °C
132 °C til 154 °C
160 °C til 182 °C
188 °C til 210 °C
216 °C til 249 °C
249 °C til 290 °C
49 °C til 71 °C
77 °C til 99 °C
Materiale:
Kaladex Film, Akryllim
Polyester film, Akryl klæbemiddel
Polyesterfilm, Akryllim
Polyimid film, Akryl klæbemiddel
Vise:
104/110/116/121/127 °C
132/138/143/149/154 °C
160/166/171/177/182 °C
188/193/199/204/210 °C
249/254/260/280/290 °C
49/54/60/65/71 °C
77/82/88/93/99 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Materiale Vise Pakningsstørrelse
11770889 49 °C til 71 °C Polyester film, Akryl klæbemiddel 49/54/60/65/71 °C Pakke med 10
11780889 77 °C til 99 °C Polyester film, Akryl klæbemiddel 77/82/88/93/99 °C Pakke med 10
11790889 104 °C til 127 °C Polyester film, Akryl klæbemiddel 104/110/116/121/127 °C Pakke med 10
11700899 132 °C til 154 °C Polyester film, Akryl klæbemiddel 132/138/143/149/154 °C Pakke med 10
11720899 188 °C til 210 °C Polyimid film, Akryl klæbemiddel 188/193/199/204/210 °C Pakke med 10
17797514 216 °C til 249 °C Kaladex Film, Akryllim - -
11740899 249 °C til 290 °C Polyimid film, Akryl klæbemiddel 249/254/260/280/290 °C Pakke med 10
17787514 160 °C til 182 °C Polyesterfilm, Akryllim 160/166/171/177/182 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11770889 Leverandør Thermographic Measurements Ltd Leverandørnr. M05STHRGBD01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.60 DKK
    52.68 DKK / Pakke med 10
    Spare 8.92 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 2 tommer
    Højde (metrisk) 51 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 18 mm
    Materiale Polyester film, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- Thermax 5-trins temperaturindikator 49 °C til 71 °C (120 °F til 160 F) °Område B
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 9 g
    Bredde (engelsk) 0,7 tommer
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 0,7 tommer
    Oversigt Thermax 5-trins temperaturindikator 49 °C til 71 °C (120 F °til 160 °F)
    Maks. Temperatur (engelsk) 160 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 71 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 120 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 49 °C
    Temperaturområde (engelsk) 120 °F til 160 °F
    Temperaturområde (metrisk) 49 °C til 71 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1°C
    Underafdeling 49 °C, 54 °C, 60 °C, 65 °C, 71 °C (120 °F, 129 °F, 140 °F, 149 °F, 160 °F)
    Vise 49/54/60/65/71 °C
    Bredde (metrisk) 18 mm
    Skala Dobbelt° C (° F)