Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Range med 5 niveauer
Temperaturområde (metrisk):
104 °C til 127 °C
132 °C til 154 °C
160 °C til 182 °C
188 °C til 210 °C
216 °C til 249 °C
249 °C til 290 °C
49 °C til 71 °C
77 °C til 99 °C
Materiale:
Kaladex Film, akrylklæbemiddel, Acrylic Adhesive
Polyester film, Akryl klæbemiddel
Polyesterfilm, akrylklæbemiddel, Acrylic Adhesive
Polyimid film, Akryl klæbemiddel
Vise:
104/110/116/121/127 °C
132/138/143/149/154 °C
160/166/171/177/182 °C
188/193/199/204/210 °C
249/254/260/280/290 °C
49/54/60/65/71 °C
77/82/88/93/99 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer |
| Højde (engelsk) | 2 tommer |
| Højde (metrisk) | 51 mm |
| Fugtighedsområde | 40 til 60 % |
| Længde (metrisk) | 18 mm |
| Materiale | Polyimid film, Akryl klæbemiddel |
| Måletid | 2 til 5 sekunder |
| Model- | Thermax 5-trins temperaturindikator 249 °C til 290 °C (480 °F til 554 F) °Område I |
| Vis mere |