Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Indkapslet temperaturindikator
Artikelnummer. 11760939
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
110 °C
121 °C
127 °C
138 °C
154 °C
160 °C
166 °C
171 °C
177 °C
182 °C
188 °C
204 °C
216 °C
224 °C
232 °C
241 °C
254 °C
40 °C
49 °C
54 °C
60 °C
65 °C
71 °C
77 °C
88 °C
93 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11760939 188 °C Pakke med 50
11770909 40 °C Pakke med 50
11710919 49 °C Pakke med 50
11720919 54 °C Pakke med 50
11730919 60 °C Pakke med 50
11740919 65 °C Pakke med 50
11750919 71 °C Pakke med 50
11760919 77 °C Pakke med 50
11790919 93 °C Pakke med 50
11780919 88 °C Pakke med 50
11720929 110 °C Pakke med 50
11740929 121 °C -
11750929 127 °C Pakke med 50
11700939 154 °C Pakke med 50
11770929 138 °C Pakke med 50
11710939 160 °C Pakke med 50
11720939 166 °C Pakke med 50
11730939 171 °C Pakke med 50
11740939 177 °C Pakke med 50
11790939 204 °C Pakke med 50
11710949 216 °C Pakke med 50
11720949 224 °C Pakke med 50
11740949 241 °C Pakke med 50
11730949 232 °C Pakke med 50
11760949 254 °C Pakke med 50
11750939 182 °C Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 11760939 Leverandør Thermographic Measurements Ltd Leverandørnr. M01ETHE188D01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00 DKK
    93.78 DKK / Pakke med 50
    Spare 17.22 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 0,51 tommer
    Højde (metrisk) 13 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 12 mm
    Materiale Polyester film, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- Thermax Indkapslet temperaturindikator 188 °C (370 °F)
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 9 g
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 0,47 tommer.
    Oversigt Thermax Indkapslet temperaturindikator 188 °C (370 °F)
    Maks. Temperatur (engelsk) 370 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 188 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 370 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 188 °C
    Temperaturområde (engelsk) 370 °F
    Temperaturområde (metrisk) 188 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1% +1 °C
    Underafdeling Enkelt temperatur
    Skala Dobbelt° C (° F)