Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Indkapslet temperaturindikator
Temperaturområde (metrisk):
110 °C
121 °C
127 °C
138 °C
154 °C
160 °C
166 °C
171 °C
177 °C
182 °C
188 °C
204 °C
216 °C
224 °C
232 °C
241 °C
254 °C
40 °C
49 °C
54 °C
60 °C
65 °C
71 °C
77 °C
88 °C
93 °C
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 50
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer |
| Højde (engelsk) | 0,51 tommer |
| Højde (metrisk) | 13 mm |
| Fugtighedsområde | 40 til 60 % |
| Længde (metrisk) | 12 mm |
| Materiale | Polyimid film, Akryl klæbemiddel |
| Måletid | 2 til 5 sekunder |
| Model- | Thermax Indkapslet temperaturindikator 216 °C (421 °F) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur