Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Indkapslet temperaturindikator
Temperaturområde (metrisk):
110 °C
121 °C
127 °C
138 °C
154 °C
160 °C
166 °C
171 °C
177 °C
182 °C
188 °C
204 °C
216 °C
224 °C
232 °C
241 °C
254 °C
40 °C
49 °C
54 °C
60 °C
65 °C
71 °C
77 °C
88 °C
93 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer |
| Højde (engelsk) | 0,51 tommer |
| Højde (metrisk) | 13 mm |
| Fugtighedsområde | 40 til 60 % |
| Længde (metrisk) | 12 mm |
| Materiale | Polyester film, Akryl klæbemiddel |
| Måletid | 2 til 5 sekunder |
| Model- | Thermax Indkapslet temperaturindikator 49 °C (120 °F) |
| Vis mere |