Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax 5-niveau urområde
Temperaturområde (metrisk):
199 °C til 224 °C
40 °C til 54 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer |
| Højde (engelsk) | 0,59 tommer |
| Højde (metrisk) | 15 mm |
| Fugtighedsområde | 40 til 60 % |
| Længde (metrisk) | 14 mm |
| Materiale | Polyimid film, Akryl klæbemiddel |
| Måletid | 2 til 5 sekunder |
| Model- | Thermax 5-trins urtemperaturindikator 199 C °til 224 °C (390 °F til 435 F) °Område 7 |
| Vis mere |