Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax 5-niveau urområde
Artikelnummer. 11730879
Temperaturområde (metrisk):
199 °C til 224 °C
40 °C til 54 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11730879
Brand: Thermographic Measurements Ltd M05CTHERG1D01P1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 0,59 tommer
    Højde (metrisk) 15 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 14 mm
    Materiale Polyester film, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- Thermax 5-trins urtemperaturindikator 40 C °til 54 °C (105 °F til 130 F) °Område 1
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 9 g
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 0,55 tommer.
    Oversigt Thermax 5-trins urtemperaturindikator 40 C °til 54 °C (105 F °til 130 °F)
    Maks. Temperatur (engelsk) 130 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 54 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 105 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 40 °C
    Temperaturområde (engelsk) 105 °F til 130 °F
    Temperaturområde (metrisk) 40 °C til 54 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1°C
    Underafdeling 40 °C, 43 °C, 46 °C, 49 °C, 54 °C (105 °F, 110 °F, 115 °F, 120 °F, 130 °F)
    Skala Dobbelt° C (° F)