Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Multi-Change Temperaturindikator Maling
Artikelnummer. 11781199
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Orange
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11781199 Orange Hver
11741199 Pink (Pink) Hver
11771199 Grøn Hver
11761199 Blå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11781199 Leverandør Thermographic Measurements Ltd Leverandørnr. IPSC550THE250ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 DKK
    715.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 86.30 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Multi-skift tidsindstillet temperatur indikerer maling
  • Timed Temperatur Paint
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Der er ikke behov for primer på de fleste overflader
  • Farveægte i direkte sollys
  • Hurtig reaktionstid
  • Overlegen ydeevne i normale og fjendtlige miljøer
  • Ideel til termiske undersøgelser
  • Stærke klare farvekontraster
  • Modstandsdygtig over for olie, damp og vand
  • Kræver ingen tilsætningsstoffer
  • Tekniske data
    Produkttype Tidsindstillet temperaturmaling (550 °C)
    Til brug med (applikation) Farveskiftende maling for at vise varmepåvirkning
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Farve Orange
    Kapacitet (metrisk) 250 mL
    Til brug med (udstyr) Isolerede fartøjer, motorkomponenter, termisk kortlægning af udstyr