Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Multi-Change Temperaturindikator Maling
Farve:
Blå
Grøn
Orange
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tidsindstillet temperaturmaling (458 °C) |
| Til brug med (applikation) | Farveskiftende maling for at vise varmepåvirkning |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Farve | Grøn |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Til brug med (udstyr) | Isolerede fartøjer, motorkomponenter, termisk kortlægning af udstyr |