Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Multi-Change Temperaturindikator Maling
Artikelnummer. 11761199
Farve:
Blå
Grøn
Orange
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11761199
Brand: Thermographic Measurements Ltd IPSC275THE250ML
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Multi-skift tidsindstillet temperatur indikerer maling
  • Timed Temperatur Paint
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Der er ikke behov for primer på de fleste overflader
  • Farveægte i direkte sollys
  • Hurtig reaktionstid
  • Overlegen ydeevne i normale og fjendtlige miljøer
  • Ideel til termiske undersøgelser
  • Stærke klare farvekontraster
  • Modstandsdygtig over for olie, damp og vand
  • Kræver ingen tilsætningsstoffer
  • Tekniske data
    Produkttype Tidsindstillet temperaturmaling (275 °C)
    Til brug med (applikation) Farveskiftende maling for at vise varmepåvirkning
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Farve Blå
    Kapacitet (metrisk) 250 mL
    Til brug med (udstyr) Isolerede fartøjer, motorkomponenter, termisk kortlægning af udstyr