Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax 4 niveauer mikroområde
Product Code. 11750899
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Temperaturområde (metrisk):
138 °C til 154 °C
40 °C til 46 °C
71 °C til 88 °C
93 °C til 110 °C
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 10
Product Code. 11750899
missing translation for 'mfr': Thermographic Measurements Ltd M04MTHERG1C01P1
Only null left
Add to basket
Add to basket
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Specifications
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 0,15 tommer.
    Højde (metrisk) 4 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 11 mm
    Materiale Polyester film, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- Thermax 4-trins temperaturindikator Micro Strip 40 °C til 46 C °Område 1
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 7 g
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 0,43 tommer.
    Oversigt Thermax 4-trins temperaturindikator Micro Strip 40 C °til 46 °C
    Maks. Temperatur (engelsk) 120 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 46 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 105 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 40 °C
    Temperaturområde (engelsk) 105 °F til 120 °F
    Temperaturområde (metrisk) 40 °C til 46 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1°C
    Underafdeling 40 °C, 42 °C, 44 °C, 46 °C