Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax 4 niveauer mikroområde
Artikelnummer. 11720909
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
138 °C til 154 °C
40 °C til 46 °C
71 °C til 88 °C
93 °C til 110 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11720909 138 °C til 154 °C Pakke med 10
11700909 93 °C til 110 °C Pakke med 10
11750899 40 °C til 46 °C Pakke med 10
11790899 71 °C til 88 °C Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11720909 Leverandør Thermographic Measurements Ltd Leverandørnr. M04MTHERG6C01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00 DKK
    115.44 DKK / Pakke med 10
    Spare 20.56 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 0,15 tommer.
    Højde (metrisk) 4 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 11 mm
    Materiale Polyester film, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- Thermax 4-trins temperaturindikator Micro Strip 138 °C til 154 C °Område 6
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 7 g
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 0,43 tommer.
    Oversigt Thermax 4-trins temperaturindikator Micro Strip 138 C °til 154 °C
    Maks. Temperatur (engelsk) 310 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 154 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 280 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 138 °C
    Temperaturområde (engelsk) 280 °F til 310 °F
    Temperaturområde (metrisk) 138 °C til 154 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1°C
    Underafdeling 138 °C, 143 C, 149 °C, 154 °C