Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax 4 niveauer mikroområde
Temperaturområde (metrisk):
138 °C til 154 °C
40 °C til 46 °C
71 °C til 88 °C
93 °C til 110 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer |
| Højde (engelsk) | 0,15 tommer. |
| Højde (metrisk) | 4 mm |
| Fugtighedsområde | 40 til 60 % |
| Længde (metrisk) | 11 mm |
| Materiale | Polyester film, Akryl klæbemiddel |
| Måletid | 2 til 5 sekunder |
| Model- | Thermax 4-trins temperaturindikator Micro Strip 93 °C til 110 C °Område 4 |
| Vis mere |