Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Bioblock Micro Label 46-60°C
Temperaturområde (metrisk):
46 °C til 60 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Engangs | Single-use |
| Til brug med (applikation) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Højde (engelsk) | 0.43 in. |
| Længde (metrisk) | 11 mm |
| Materiale | Polyester Film, Acrylic Adhesive |
| Måletid | 2 to 5 seconds |
| Model- | Bioblock 4-level Irrevesible Indicator |
| Termometer Fyld | Wax-melt Technology |
| Vægt (metrisk) | 7 g |
| Vis mere |