Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Bioblock Micro Label 46-60°C
Artikelnummer. 11710879
Temperaturområde (metrisk):
46 °C til 60 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11710879
Brand: Thermographic Measurements Ltd M04MBBL046C01P1
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Single-use
    Til brug med (applikation) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Højde (engelsk) 0.43 in.
    Længde (metrisk) 11 mm
    Materiale Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Måletid 2 to 5 seconds
    Model- Bioblock 4-level Irrevesible Indicator
    Termometer Fyld Wax-melt Technology
    Vægt (metrisk) 7 g
    Produkttype Custom Temperature Label
    Oversigt Bioblock 4-level Temp. Indicator 46°C to 60°C
    Maks. Temperatur (engelsk) 140°F
    Maks. Temperatur (metrisk) 60°C
    Min. Temperatur (engelsk) 115°F
    Min. Temperatur (metrisk) 46°C
    Temperaturområde (engelsk) 115°F to 140°F
    Temperaturområde (metrisk) 46 °C til 60 °C
    Kalibreret Yes
    Til brug med (udstyr) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Nøjagtighed ±1°C
    Vise 46/49/54/60°C
    Bredde (metrisk) 4 mm