Få mere at vide
BrandTech™ VACUUBRAND™ ME8C NT Tørkemi membranpumpe
Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
Strømstyrke:
3 A
Frekvens:
50/60 Hz
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Et-trins konstruktion giver den fordelagtige kombination af høj pumpehastighed og lavt ultimativt vakuum ned til 70 mbar
- Alle større dele i kontakt med pumpede medier er lavet af kemisk resistent fluorplast
- Velafprøvede PTFE sandwich membraner for øget pålidelighed og forlænget levetid
- Exceptionelt høj pumpehastighed
- Overlegen damptolerance
- Kompakt design, lydsvag og meget lav vibration
- Enestående høj ydeevne selv ved lavt vakuum
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 52,5 torr (uden gasballast) |
| Hestekræfter | 0.34 hp |
| Strømstyrke | 3 A |
| Inkluderer | Brugsanvisning |
| Motorhastighed | 150 til 1800 rpm |
| Certificeringer/compliance | ATEX Overensstemmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certificering, TUV |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Materiale | ETFE pumpehoved, PTFE membran, PTFE slange, FFKM ventil |
| Model- | ME 8C NT |
| Støjniveau | 45 dB(A) |
| Vis mere |