Få mere at vide
BrandTech™ VACUUBRAND™ ME8C NT Tørkemi membranpumpe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10059592 Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
Strømstyrke:
3 A
Frekvens:
50/60 Hz
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10059592
Brand: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20734200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VACUUBRAND Kemimembranpumper har fluorpolymerstrømningsveje for kemisk resistens. Typiske serviceintervaller er over 15.000 driftstimer.
  • Et-trins konstruktion giver den fordelagtige kombination af høj pumpehastighed og lavt ultimativt vakuum ned til 70 mbar
  • Alle større dele i kontakt med pumpede medier er lavet af kemisk resistent fluorplast
  • Velafprøvede PTFE sandwich membraner for øget pålidelighed og forlænget levetid
  • Exceptionelt høj pumpehastighed
  • Overlegen damptolerance
  • Kompakt design, lydsvag og meget lav vibration
  • Enestående høj ydeevne selv ved lavt vakuum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 52,5 torr (uden gasballast)
Hestekræfter 0.34 hp
Strømstyrke 3 A
Inkluderer Brugsanvisning
Motorhastighed 150 til 1800 rpm
Certificeringer/compliance ATEX Overensstemmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certificering, TUV
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Materiale ETFE pumpehoved, PTFE membran, PTFE slange, FFKM ventil
Model- ME 8C NT
Støjniveau 45 dB(A)
Stiktype CEE
Temperatur (metrisk) opbevaring -10 °C til +60 °C
Vægt (engelsk) 31.5 lb.
Vægt (metrisk) 14.3 kg
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 4/4.6 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 7,7 tommer
Samlet højde (metrisk) 198.12 mm
Samlet længde (engelsk) 12,79 tommer.
Samlet længde (metrisk) 325.12 mm
Samlet bredde (engelsk) 9,56 tommer.
Samlet bredde (metrisk) 243.84 mm
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Antal pumpehoveder 4
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent
Temperatur (engelsk) Min 50 °F
Olietype Oliefri
Antal etaper 1
Maksimalt tryk 16 psi
Spænding 230 V