Få mere at vide
Honeywell™ ME86 Manyard Stødabsorberende snor
Artikelnummer. 12655173
Skift visning
Længde (metrisk):
1.5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12655173 1.5 m Hver
1 options
Artikelnummer. 12655173 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1013970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3102.75 DKK
    1705.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 1397.25 DKK
    45% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Har et unikt strækbart design med en speciel vævet stødabsorberende indre kerne og en kraftig rørformet ydre jakke.
  • Unikt strækbart design
    • Speciel vævet stødabsorberende indre kerne
    • Kraftig rørformet yderjakke
  • En sikkerhedsklemme spændes fast på selen for at holde Manyard når den ikke er i brug
  • Unikt advarselsflag, der giver visuelt bevis på, at en snor har været involveret i et fald og bør tages ud af drift
  • Pålidelig visuel inspektion: den integrerede res kerne bliver synlig, hvis yderjakken er beskadiget eller slidt
  • Hi-tech Teflon™ beskyttende finish på den ydre rørformede jakke forlænger levetiden
  • Let og nem at bruge
  • Ideel til vedligeholdelse på kraner eller tilskud
  • Når den trækkes sammen, reducerer den elastiske snor risikoen for at snuble eller hænge fast
  • Stødabsorberende materiale reducerer faldhæmmende kræfter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Snap krog, CS20
Forlængelse Elasticitet: 30%
Bæreevne (metrisk) >15 kN, Webbing:> 2200 daN, Snap-krog: >2200 daN, CS20 stik:> 2500daN, Energiabsorber:> 500 daN
Webbing materiale Polyesterfiber, polyamid
Farve Grøn
Længde (metrisk) 1.5 m
Materiale Snap-krog: Hvidkromatstål, Forzinket stål, Webbing: polyamid