Få mere at vide
BrandTech™ VACUUBRAND™ ME4C NT Tørkemi membranpumpe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10725774 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Stiktype:
CEE
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Elektriske krav unitSize
10725774 CEE 230 V 50/60 Hz Hver
1 options
Artikelnummer. 10725774 Leverandør BrandTech™ VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20731200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til laboratorieopgaver såsom vakuumfiltrering, afgasning, fastfaseekstraktion og mange andre
  • Konstrueret til at give 40 % højere flowhastigheder på arbejdsvakuumniveau end andre konkurrerende pumper med lignende friluftkapacitetsklassificeringer
  • Whisper ganske drift ved ultimativt vakuum
  • Mindre vibrationer end tidligere model
  • Strømningsbaner konstrueret af materialer med fremragende korrosionsbestandighed (såsom PTFE-hoveder og membraner
  • Eliminerer dug, håndtering og bortskaffelse af forurenet olie i forbindelse med roterende vingepumper Serviceintervaller: 10.000 til 15.000 timer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 52,5 torr
Hestekræfter 0.24 hp
Inkluderer Brugsanvisning
Motorhastighed 150 til 1800 rpm
Certificeringer/compliance ATEX Overensstemmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certificering, TUV
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Materiale PTFE (pumpehoved), fluorplast (etui)
Model- MIG 4C NT
Støjniveau 45 dB(A)
Stiktype CEE
Vægt (engelsk) 24.47 lb.
Vægt (metrisk) 11.1 kg
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Flowhastighed 2.3/2.6 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 7,79 tommer.
Samlet højde (metrisk) 198.12 mm
Samlet længde (engelsk) 10''
Samlet længde (metrisk) 254 mm
Samlet bredde (engelsk) 9,56 tommer.
Samlet bredde (metrisk) 24.28 cm
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Antal pumpehoveder 2
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent
Temperatur (engelsk) Min 50 °F
Applikationer Filtrering og koncentration af opløsningsmidler med lavt kogepunkt
Olietype Oliefri
Antal etaper 1
Maksimalt tryk 16 psi
Spænding 230 V