Få mere at vide
BrandTech™ VACUUBRAND™ ME2C NT Oliefri membranvakuumpumpe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11828571 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Stiktype:
CEE
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Elektriske krav unitSize
11828571 CEE 230 V 50/60 Hz Hver
1 options
Artikelnummer. 11828571 Leverandør BrandTech™ VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20730100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En vakuumpumpe, der er fremragende til mange laboratorie-væskebevægelser, herunder vakuumfiltrering og fastfaseekstraktion, samt afgasning og fordampning af flygtige opløsningsmidler.
Drift ved ultimativt vakuum producerer decibelniveauer, der kan sammenlignes med en stille, ansigt-til-ansigt samtale.
  • Ultimativt vakuum: 52 Torr (70 mbar).
  • Fri luftkapacitet: 38 lpm (1,4 cfm).
  • ME2C NT Vakuumpumpen har strømningsbaner konstrueret af materialer med fremragende korrosionsbestandighed, såsom PTFE-hoveder og membraner.
  • VACUUBRAND kemi-designede membranpumper eliminerer dug, håndtering og bortskaffelse af forurenet olie forbundet med roterende vingepumper.
  • Typiske serviceintervaller er fra 10.000-15.000 timer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 52 Torr (70 mbar)
Hestekræfter 0.18 hp
Strømstyrke 1,8 A
Inkluderer Enfaset motor, tænd/sluk-kontakt, kabel med stik, betjeningsvejledning
Motorhastighed 1500/1800 rpm
Certificeringer/compliance CE
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Materiale ETFE pumpehoved, PTFE membran, PTFE slange, FFKM ventil
Model- ME 2C NT
Støjniveau 45 dBA
Stiktype CEE
Temperatur (metrisk) opbevaring -10 °C til +60 °C
Vægt (engelsk) 22.4 lb.
Vægt (metrisk) 10.2 kg
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 38 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 7,7 tommer
Samlet højde (metrisk) 19.8 cm
Samlet længde (engelsk) 9,5 tommer
Samlet længde (metrisk) 24.3 cm
Samlet bredde (engelsk) 8,3 tommer
Samlet bredde (metrisk) 21.1 cm
Pumpetype Kemi membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Antal pumpehoveder 1
Temperatur (engelsk) Min 50 °F
Applikationer Vakuumovne, filtreringer og manifolder med flere porte
Antal etaper 1
Maksimalt tryk 1,1 bar
Spænding 230 V
Mængde 1 stk.