Få mere at vide
Ansell™ ME107
Artikelnummer. p-7146544 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7.5
10.5
Pakningsstørrelse:
1 par
Hver
Artikelnummer. 15180144
Brand: Ansell™ A008075
Heavy duty chemical protection
  • High resistance to water based chemicals.
  • Good flexibility and elasticity preventing tears. 
  • Chlorinated to harden and cleanse the surface of the glove
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Rubber Latex
Certificeringer/compliance EN388:2003/4121, EN374:2003/Virus, EN374:2003/ABCKL
Klassifikation Category III
Manchet materiale Natural rubber latex
Oversigt Heavy duty chemical protection
Belægningsmateriale Natural Rubber Latex
Farve Black
Engangs Reusable
Udvendig finish Smooth
Grad Industrial grade
Hånd Specific
Latex fri Yes
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Immersion Gloves
Størrelse 7.5
Sterilitet Non-sterile
Stil ME107
Tykkelse (metrisk) 1.20 mm
Finger stil full fingers
Til brug med (applikation) Chemical and Liquid Protection
Handske manchet farve Black
Liner materiale Unflocked
Model- ME107
Emballagetype 1 pair in a bag; 12 bags in a carton
Mængde 12 pair
Modstandsdygtig overfor Chemical and Liquid Protection
Serie ME series
Dimensioner (L x B) 610 mm
Længde (engelsk) 610 mm