missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ME0328, MedChemExpress
Beskrivelse
ME0328 is a potent and selective ARTD3/PARP3 inhibitor with an IC50 of 0.89±0.28 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ME0328 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1445251-22-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H19N3O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 75 mg/mL (233.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N[C@H](C1=CC=CC=C1)C)CCC(NC2=C3C=CC=C2)=NC3=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?