Få mere at vide
MDV 3100-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MDV 3100-d3 |
| CAS | 1443331-82-5 |
| Molekylær formel | C21H13D3F4N4O2S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-[3-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-2-fluoro-N-(methyl-d3)benzamide, Enzalutamide-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16F4N4O2S/c1-20(2)18(31)28(12-5-4-11(10-26)15(8-12)21(23,24)25)19(32)29(20)13-6-7-14(16(22)9-13)17(30)27-3/h4-9H,1-3H3,(H,27,30)/i3D3 |
| SMIL | FC1=C(C(NC([2H])([2H])[2H])=O)C=CC(N(C(N2C3=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C3)=S)C(C)(C)C2=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 467.45 |