Få mere at vide
MDL-29951, MedChemExpress
Beskrivelse
MDL-29951 is a novel glycine antagonist of NMDA receptor activation, with Ki of 0.14 μM for [3H]glycine binding in vitro and in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MDL-29951 |
| CAS | 130798-51-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H9Cl2NO4 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (165.50 mM) |
| SMIL | O=C(O)CCC1=C(C(O)=O)NC2=C1C(Cl)=CC(Cl)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.11 |
| Formel vægt | 302.11 |
| Vis mere |