Få mere at vide
MDL-28170, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449967
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16449967 5 mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16449967 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18236
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress MDL-28170 (Calpain Inhibitor III) is a potent, selective and membrane-permeable cysteine protease inhibitor of calpain that rapidly penetrates the blood-brain barrier following systemic administration. MDL-28170 also block γ-secretase.
MDL-28170 (Calpain Inhibitor III) is a potent, selective and membrane-permeable cysteine protease inhibitor of calpain that rapidly penetrates the blood-brain barrier following systemic administration. MDL-28170 also block γ-secretase.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale MDL-28170
Fysisk form Solid
CAS 88191-84-8
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H26N2O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Calpain Inhibitor III
Opløselighedsinformation DMSO : 30 mg/mL (78.44 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(N[C@@H](C(C)C)C(NC(CC1=CC=CC=C1)C=O)=O)OCC2=CC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 382.45
Formel vægt 382.45
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.