Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MDL 11,939
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001436
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001436 10 mg
18045392 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001436 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0870/10
5-HT2A antagonist
Orally active 5-HT2A receptor antagonist; displays selectivity for 5-HT2A receptors over 5-HT2C receptors (Ki values are 0.54, 2.5, 81.6 and ∽10,000 nM at rabbit 5-HT2A, human 5-HT2A, rabbit 5-HT2C and human 5-HT2C receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107703-78-6
Molekylær formel C20H25NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MDL 11, 939
Mængde 10 mg
Formel vægt 295.42
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 295.426