Få mere at vide
MDL 105519, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496308
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496308 10 mg 10mg
16472427 50 mg -
16448897 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496308 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15085
MedChemExpress MDL 105519 is a potent and selective antagonist of glycine binding to the NMDA receptor.
MDL 105519 is a potent and selective antagonist of glycine binding to the NMDA receptor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MDL 105519
CAS 161230-88-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H11Cl2NO4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 17 mg/mL (45.19 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(O)C(N1)=C(/C=C(C2=CC=CC=C2)/C(O)=O)C3=C1C=C(Cl)C=C3Cl
Molekylvægt (g/mol) 376.19
Formel vægt 376.19
Procent renhed 97.15%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration