Få mere at vide
Molecular Probes™ MDCC, 7-diethylamino-3-((((2-maleimidyl)ethyl)amino)carbonyl)cumarin
Beskrivelse
Det thiol-reaktive coumarin, MDCC, kan bruges til at skabe blåfluorescerende biokonjugater. Sammenlignet med AMCA-konjugater har konjugater af den UV-lys-exciterbare 7-dialkylaminocoumarin-fluorofor lidt længere bølgelængde-emissionsspektre (∼ 470 nm).
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | MDCC |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Maleimid |
| Etiket eller farvestof | Methylcoumarin |
| Etikettype | Klassiske farvestoffer |
| Emission | 470 |