Få mere at vide
Invitrogen™ MDC (CCL22) mus ProcartaPlex™ Simplex sæt
Beskrivelse
Musen MDC (CCL22) ProcartaPlex Simplex Kit måler MDC (CCL22) protein og er designet til at kunne kombineres med andre Simplex kits, så du kan oprette dit eget multiplex panel, der bruger Luminex xMAP teknologi til proteindetektion/kvantificering. Når du kombinerer flere Simplex-sæt (dvs. når du ikke bruger et forudkonfigureret multiplexpanel), er der kun behov for ét bufferkit (sælges separat) til hver analyseplade uanset plexstørrelse.
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere op til 80 proteinmål samtidigt, når man bruger FLEXMAP 3D eller Luminex 200 instrument og op til 50 proteinmål ved brug af MAGPIX instrument. ProcartaPlex analyser kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
- Fleksible paneler —design dine egne paneler med Simplex-sæt til at måle dit eget udvalg af mål
- Flere resultater pr. prøve —måler op til 80 proteinmål i en enkelt 25 50–μ L prøve
- Veletableret Luminex teknologi —den mest refererede multipleksingsplatform til proteindetektion og kvantificering
De Luminex MagPlex superparamagnetiske mikrosfære perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe 100 spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP detektionssystemer (Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og MAGPIX systemer). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I en ProcartaPlex multiplex assay, er hver spektralt unik perle mærket med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin –R-phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex analysen er konjugeret til en magnetisk perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere op til 80 gange flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
ProcartaPlex Simplex-sæt giver mulighed for at skabe dit eget unikke panel. Mere end 90 % af ProcartaPlex Simplex-mål kan kombineres, hvilket giver dig overlegen fleksibilitet, når du opretter dit eget multiplex-panel.
ProcartaPlex Simplex-sæt er tilgængelige på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg thermofisher.com/procartaplex for mere information, herunder en omfattende liste over individuelle proteinmål.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Simplex sæt |
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | Mus |
| Kombinerbarhed | Kan kombineres |
| Perletype | Magnetisk |
| Perleregion | MDC (CCL22) [63] |
| Assay følsomhed | Se Analysecertifikat |
| Analyseområde | Se Analysecertifikat |
| Format | Simplex sæt |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrumenter |
| Vis mere |