missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MDBN, TRC

Artikelnummer. 30473638
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473638 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM19975010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MDBN
CAS 1485-00-3
Molekylær formel C10 H13 N3 O2
Mængde 10 mg
Synonym 5-(2-Nitroethenyl)-1,3-benzodioxole, 3,4-(Methylenedioxy)-β-nitro-styrene, 1-(2-Nitrovinyl)-3,4-methylenedioxybenzene, 3,4-(Methylenedioxy)-β-nitrostyrene, 3,4-Methylenedioxy-1-(2-nitrovinyl)benzene, 5-(2-Nitrovinyl)-1,3-benzodioxole, 5-(2-Nitrovinyl)benzodioxole, NSC 10120, NSC 105303, NSC 170724
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O2/c1-8(12(2)3)11-9-4-6-10(7-5-9)13(14)15/h4-7H,1-3H3/b11-8+
SMIL CN(C)\C(=N\c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])\C
IUPAC navn N,N-dimethyl-N'-(4-nitrophenyl)ethanimidamide
Molekylvægt (g/mol) 207.229
Formel vægt 207.101
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.