missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MDBN, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MDBN |
| CAS | 1485-00-3 |
| Molekylær formel | C10 H13 N3 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-(2-Nitroethenyl)-1,3-benzodioxole, 3,4-(Methylenedioxy)-β-nitro-styrene, 1-(2-Nitrovinyl)-3,4-methylenedioxybenzene, 3,4-(Methylenedioxy)-β-nitrostyrene, 3,4-Methylenedioxy-1-(2-nitrovinyl)benzene, 5-(2-Nitrovinyl)-1,3-benzodioxole, 5-(2-Nitrovinyl)benzodioxole, NSC 10120, NSC 105303, NSC 170724 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O2/c1-8(12(2)3)11-9-4-6-10(7-5-9)13(14)15/h4-7H,1-3H3/b11-8+ |
| SMIL | CN(C)\C(=N\c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])\C |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-N'-(4-nitrophenyl)ethanimidamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.229 |
| Formel vægt | 207.101 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?