Få mere at vide
BrandTech™ VACUUBRAND™ MD4C NT Tørkemi membranvakuumpumpe
Shop alle Vacuubrand produkter
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Konstrueret til ydeevne med flowhastigheder så meget som 40 % højere ved arbejdsvakuumniveau end konkurrerende pumper med lignende friluftkapacitetsklassificeringer.
- Ultimativt vakuum: 1.1Torr (1.5mbar)
- Fri luftkapacitet: 63 lpm (2,2 cfm)
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 1,1 torr (uden gasballast), 2,3 torr (med gasballast) |
| Hestekræfter | 0.34 hp |
| Strømstyrke | 1,8 A |
| Inkluderer | Brugsanvisning |
| Motorhastighed | 150 til 1800 rpm |
| Certificeringer/compliance | ATEX Overensstemmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certificering, TUV |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Materiale | ETFE pumpehoved, PTFE membran, PTFE slange, FFKM ventil |
| Model- | MD 4C NT |
| Støjniveau | 45 dB(A) |
| Vis mere |