Få mere at vide
BrandTech™ VACUUBRAND™ MD4C NT + AK + EK Oliefri membranvakuumpumpe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10532214 Shop alle Vacuubrand produkter
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10532214
Brand: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20736700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til fremragende korrosionsbestandighed i rutinemæssige biologi- og kemilaboratorieapplikationer. Brandtech™ MD4C NT + AK + EK oliefri membranvakuumpumpe indeholder indløbs-/udløbsopsamlingsbeholdere, udløbskondensatorer for at forbedre ydeevnen med kondenserbare dampe for at genvinde opløsningsmidler.
  • Korrosionsbestandigt PTFE hoved og membran
  • Pumper er udstyret med gasballast for at give ensartet pumpeydelse med kondenserede dampe
  • Ingen olieskift
  • Anvender membranvakuumteknologi
  • Tør drift eliminerer dug, håndtering og bortskaffelse af forurenet affald forbundet med roterende vingepumpe
  • Flowhastigheder så meget som 40 % højere på arbejdsvakuumniveau end konkurrerende pumper med lignende friluftkapacitetsklassificeringer
  • Højere flowhastigheder betyder reducerede procestider og højere gennemløb.
  • Vacuubrand &handel; pumper giver lydsvag drift og lav vibration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 1,1 torr (uden gasballast), 2,3 torr (med gasballast)
Hestekræfter 0.34 hp
Strømstyrke 1,8 A
Inkluderer Brugsanvisning
Motorhastighed 150 til 1800 rpm
Certificeringer/compliance ATEX Overensstemmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certificering, TUV
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Materiale ETFE pumpehoved, PTFE membran, PTFE slange, PTFE ventil
Model- MD 4C NT + AK + EK
Støjniveau 45 dB(A)
Stiktype CEE
Temperatur (metrisk) opbevaring -10 °C til +60 °C
Vægt (engelsk) 38.1 lb.
Vægt (metrisk) 17.3 kg
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 2/2.2 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 15,8 tommer
Samlet højde (metrisk) 401.32 mm
Samlet længde (engelsk) 12,8 tommer.
Samlet længde (metrisk) 325.12 mm
Samlet bredde (engelsk) 9,56 tommer.
Samlet bredde (metrisk) 243.84 mm
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Antal pumpehoveder 4
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent
Temperatur (engelsk) Min 50 °F
Applikationer Roterende fordampning
Olietype Oliefri
Antal etaper 3
Maksimalt tryk 16 psi
Spænding 230 V