Få mere at vide
Lovibond™ MD200 COD-opsætning med reagenser
Artikelnummer. 12661735
Skift visning
Produkttype:
Fotometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12661735 Fotometer Hver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12661735 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 2892602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13955.00 DKK
    12114.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 1840.10 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
MD200 COD-opsætning med reagenser inkluderer MD200 COD-fotometer, RD125 reaktorrørstativ og reagenser
Lovibond™ COD-opsætningerne muliggør meget følsom og præcis vandtestning med minimal indsats. De måler ST-COD-koncentrationen ved fotometrisk detektion ved hjælp af et lineært forhold mellem absorption og koncentration. Efter at prøven er tilsat en Lovibond™ COD-rørtest (LR, MR ifølge ISO 15705:2002), opvarmes den i reaktoren i to timer ved 150 °C og analyseres derefter i fotometeret. COD-opsætningerne omfatter fotometeret, 25 rørtests for hver af de to lavere måleområder, en reaktor til prøvefordøjelse og et flaskestand.
COD-opsætningerne Lovibond™ muliggør meget følsom og præcis vandtestning med minimal indsats. De måler ST-COD-koncentrationen ved fotometrisk detektion ved brug af et lineært forhold mellem absorption og koncentration.
Efter at prøven er tilsat en Lovibond™ COD-rørtest (LR, MR ifølge ISO 15705:2002), opvarmes den i reaktoren i to timer ved 150 °C og analyseres derefter i fotometeret.
COD-opsætningerne omfatter fotometeret, 25 rørtests til hver af de to nederste måleområder, en reaktor til prøvebehandling og et flaskestativ.
Tekniske data
Produkttype Fotometer
Display Type LCD
Til brug med (applikation) COD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MD200 Cod vario photometer, complete
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver sulphate, potassium dichromate