Få mere at vide
Lovibond™ MD200 6-i-1 fotometer-kit til klor, kobber pH, cyanursyre M-alkalinitet og jern
Beskrivelse
Alsidige, kompakte og kombineret med højkvalitets interferensfiltre med langtidsstabile LED'er som lyskilder i en højpræcisionsoptik resulterer i præcise måleresultater til enhver tid.
Alsidig anvendelse
MD 200-fotometeret kan bruges i næsten alle områder af vandanalyse.
Præcis og lavt vedligeholdelsesniveau
De højpræcisionsoptikker, som ud over langtidsstabile LED'er som lyskilder også tilbyder højkvalitets interferensfiltre, sikrer præcise og reproducerbare måleresultater. Derudover gør disse komponenter fotometeret vedligeholdelsesvenligt.
Brugervenligt
Enhederne imponerer med deres brugervenlighed, ergonomiske design og kompakte dimensioner, hvilket gør håndteringen af enhederne nem og sikker.
Reagenser
Brug langtidsholdbare Lovibond™ reagenstabletter (5-10 år garanteret minimum holdbarhed) eller Lovibond™ flydende reagenser.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fotometer |
| Display Type | LCD |
| Til brug med (applikation) | Måling af klor, brom, pH, cyanursyre, M-alkalinitet og calciumhårdhed |
Sikkerhed og håndtering
- MD200 photometer, range mg / l
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask hænder grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2'- Bichinolin-4,4doacétate de calcium