Få mere at vide
Lovibond™ MD200 6-i-1 fotometer-sæt til klorbrom pH, cyanursyre, M-alkalinitet og calciumhårdhed
Artikelnummer. 12641735
Skift visning
Produkttype:
Fotometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12641735 Fotometer Hver
1 options
Artikelnummer. 12641735 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 2861902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5890.00 DKK
    5162.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 727.29 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
MD200 6-i-1 fotometer-kit til klorbrom, pH, cyanursyre, M-alkalinitet og calciumhårdhed med tabletreagenser, 3 hætteglas bærer, batterier og brugsanvisningsmanual
Alsidige, kompakte og kombineret med højkvalitets interferensfiltre med langtidsstabile LED'er som lyskilder i en højpræcisionsoptik resulterer i præcise måleresultater til enhver tid.
Alsidig anvendelse
MD 200-fotometeret kan bruges i næsten alle områder af vandanalyse.
Præcis og lavt vedligeholdelsesniveau
De højpræcisionsoptikker, som ud over langtidsstabile LED'er som lyskilder også tilbyder højkvalitets interferensfiltre, sikrer præcise og reproducerbare måleresultater. Derudover gør disse komponenter fotometeret vedligeholdelsesvenligt.
Brugervenligt
Enhederne imponerer med deres brugervenlighed, ergonomiske design og kompakte dimensioner, hvilket gør håndteringen af enhederne nem og sikker.
Reagenser
Brug langtidsholdbare Lovibond™ reagenstabletter (5-10 år garanteret minimum holdbarhed) eller Lovibond™ flydende reagenser.
Tekniske data
Produkttype Fotometer
Display Type LCD
Til brug med (applikation) Måling af klor, brom, pH, cyanursyre, M-alkalinitet og calciumhårdhed
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MD200 photometer, range mg / l .
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: butan-2-ol, sulphuric acid