Få mere at vide
Lovibond™ MD200 5-i-1 fotometer-kit til klor pH cyanursyre M-alkalinitet
Artikelnummer. 12611735
Skift visning
Produkttype:
Fotometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12611735 Fotometer Hver
1 options
Artikelnummer. 12611735 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 2861202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5560.00 DKK
    4829.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 730.36 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Der er mere end 400 farvediske tilgængelige til Comparator 2000+.
Alsidige, kompakte og kombineret med højkvalitets interferensfiltre med langtidsstabile LED'er som lyskilder i en højpræcisionsoptik resulterer i præcise måleresultater til enhver tid.
Alsidig anvendelse
MD 200-fotometeret kan bruges i næsten alle områder af vandanalyse.
Præcis og lavt vedligeholdelsesniveau
De højpræcisionsoptikker, som ud over langtidsstabile LED'er som lyskilder også tilbyder højkvalitets interferensfiltre, sikrer præcise og reproducerbare måleresultater. Derudover gør disse komponenter fotometeret vedligeholdelsesvenligt.
Brugervenligt
Enhederne imponerer med deres brugervenlighed, ergonomiske design og kompakte dimensioner, hvilket gør håndteringen af enhederne nem og sikker.
Reagenser
Brug langtidsholdbare Lovibond™ reagenstabletter (5-10 år garanteret minimum holdbarhed) eller Lovibond™ flydende reagenser.
Tekniske data
Produkttype Fotometer
Display Type LCD
Til brug med (applikation) Måling af klor, pH, cyanursyre, M-alkalinitet og calciumhårdhed