Få mere at vide
Lovibond™ MD200 4-in-1 fotometer-kit til klor pH, cyanuircsyre og M-alkalinitet med flydende reagenser
Artikelnummer. 12691725
Skift visning
Produkttype:
Fotometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12691725 Fotometer Hver
1 options
Artikelnummer. 12691725 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 2860542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5685.00 DKK
    4936.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 748.82 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
inkluderer flydende og tablet-reagenser, 3-runde hætteglas med låg, bæretaske, batterier og brugsanvisningsmanual
Alsidig, kompakt og: Bordfotometeret MD 200 kombinerer højkvalitets interferensfiltre med langtidsstabile LED'er som lyskilder i en højpræcisionsoptik. Resultatet: præcise måleresultater til enhver tid – uanset hvor du bruger den.
Alsidig anvendelse
MD 200-fotometeret kan bruges i næsten alle områder af vandanalyse.
Præcis og lavt vedligeholdelsesniveau
De højpræcisionsoptikker, som ud over langtidsstabile LED'er som lyskilder også tilbyder højkvalitets interferensfiltre, sikrer præcise og reproducerbare måleresultater. Derudover gør disse komponenter fotometeret vedligeholdelsesvenligt.
Brugervenligt
Enhederne imponerer med deres brugervenlighed, ergonomiske design og kompakte dimensioner, hvilket gør håndteringen af enhederne nem og sikker.
Reagenser
Brug langtidsholdbare Lovibond™ reagenstabletter (5-10 år garanteret minimum holdbarhed) eller Lovibond™ flydende reagenser.
Tekniske data
Produkttype Fotometer
Display Type LCD
Til brug med (applikation) Måling af klor, pH, cyanuircsyre og M-alkalinitet