Få mere at vide
Lovibond™ MD200 3-i-1 fotometer-kit til klor pH og M-alkalinitet med tabletreagenser
Beskrivelse
Alsidig, kompakt og: Bordfotometeret MD 200 kombinerer højkvalitets interferensfiltre med langtidsstabile LED'er som lyskilder i en højpræcisionsoptik. Resultatet: præcise måleresultater til enhver tid – uanset hvor du bruger den.
Alsidig anvendelse
MD 200-fotometeret kan bruges i næsten alle områder af vandanalyse.
Præcis og lavt vedligeholdelsesniveau
De højpræcisionsoptikker, som ud over langtidsstabile LED'er som lyskilder også tilbyder højkvalitets interferensfiltre, sikrer præcise og reproducerbare måleresultater. Derudover gør disse komponenter fotometeret vedligeholdelsesvenligt.
Brugervenligt
Enhederne imponerer med deres brugervenlighed, ergonomiske design og kompakte dimensioner, hvilket gør håndteringen af enhederne nem og sikker.
Reagenser
Brug langtidsholdbare Lovibond™ reagenstabletter (5-10 år garanteret minimum holdbarhed) eller Lovibond™ flydende reagenser.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fotometer |
| Display Type | LCD |
| Til brug med (applikation) | Klor-, pH- og M-alkalinitetsmåling |