Få mere at vide
Lovibond™ MD200 3-i-1 fotometer-kit til klor-pH og M-alkalinitet med flydende reagenser
Product Code. 12641725
Change view
Click to view available options
Produkttype:
Fotometer
Unit Size:
Hver
Product Code. Produkttype Unit Size
12641725 Fotometer Hver
1 options
Product Code. 12641725 Supplier Lovibond™ Supplier No. 2889302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5595.00 DKK
    4857.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 737.70 DKK
    13% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
inkluderer flydende og tablet-reagenser, 3-runde hætteglas med låg, bæretaske, batterier og brugsanvisningsmanual
Alsidig, kompakt og: Bordfotometeret MD 200 kombinerer højkvalitets interferensfiltre med langtidsstabile LED'er som lyskilder i en højpræcisionsoptik. Resultatet: præcise måleresultater til enhver tid – uanset hvor du bruger den.
Alsidig anvendelse
MD 200-fotometeret kan bruges i næsten alle områder af vandanalyse.
Præcis og lavt vedligeholdelsesniveau
De højpræcisionsoptikker, som ud over langtidsstabile LED'er som lyskilder også tilbyder højkvalitets interferensfiltre, sikrer præcise og reproducerbare måleresultater. Derudover gør disse komponenter fotometeret vedligeholdelsesvenligt.
Brugervenligt
Enhederne imponerer med deres brugervenlighed, ergonomiske design og kompakte dimensioner, hvilket gør håndteringen af enhederne nem og sikker.
Reagenser
Brug langtidsholdbare Lovibond™ reagenstabletter (5-10 år garanteret minimum holdbarhed) eller Lovibond™ flydende reagenser.
Specifications
Produkttype Fotometer
Display Type LCD
Til brug med (applikation) Klor-, pH- og M-alkalinitetsmåling
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • PHOTOMETRE MD200 CL - PH - TA en malette
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H372-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, butan-2-ol, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate,