Få mere at vide
Lovibond™ MD200 3-i-1 fotometer-kit til klor pH og cyanursyre med flydende reagenser
Beskrivelse
Alsidig, kompakt og: Bordfotometeret MD 200 kombinerer højkvalitets interferensfiltre med langtidsstabile LED'er som lyskilder i en højpræcisionsoptik. Resultatet: præcise måleresultater til enhver tid – uanset hvor du bruger den.
Alsidig anvendelse
MD 200-fotometeret kan bruges i næsten alle områder af vandanalyse.
Præcis og lavt vedligeholdelsesniveau
De højpræcisionsoptikker, som ud over langtidsstabile LED'er som lyskilder også tilbyder højkvalitets interferensfiltre, sikrer præcise og reproducerbare måleresultater. Derudover gør disse komponenter fotometeret vedligeholdelsesvenligt.
Brugervenligt
Enhederne imponerer med deres brugervenlighed, ergonomiske design og kompakte dimensioner, hvilket gør håndteringen af enhederne nem og sikker.
Reagenser
Brug langtidsholdbare Lovibond™ reagenstabletter (5-10 år garanteret minimum holdbarhed) eller Lovibond™ flydende reagenser.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fotometer |
| Display Type | LCD |
| Til brug med (applikation) | Måling af klor, pH og cyanursyre |
Sikkerhed og håndtering
- MD200 photometer, range mg/l
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, N,N-dimethylbenzene-1,4-diammonium sulphate,butan-2-ol