Få mere at vide
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ MD 1C oliefri kemisk membran vakuumpumpe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-314203 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Stiktype:
CEE
Flowhastighed:
23 l/min.
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Strømstyrke:
0,8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Flowhastighed Elektriske krav Strømstyrke unitSize
10045821 CEE 23 l/min. 230 V 50/60 Hz 0,8 A Hver
1 options
Artikelnummer. 10045821 Leverandør BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20696600
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et fremragende valg til rotationsfordampning og andre laboratorieapplikationer
Velegnet til roterende fordampere til bordplader og kraftig nok til fremragende resultater med opløsningsmidler med højt kogepunkt
  • Ekstremt lav vedligeholdelse, ingen olieskift, ingen olietåge
  • Ultimativt vakuum 1,5 Torr; fri luftkapacitet 25 liter i minuttet
  • Korrosionsbestandighed
  • Med en integreret gasballast for at give ensartet pumpeydelse med kondenserede dampe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 1.5 Torr (2 mbar)
Hestekræfter 0.01 hp
Forsendelsesvægt (engelsk) 18.96 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 8.6 kg
Strømstyrke 0,8 A
Inkluderer Enfaset motor, tænd/sluk-kontakt, kabel med stik, betjeningsvejledning
Motorhastighed 1500 til 1800
Certificeringer/compliance CE
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 338 x 142 x 223 mm
Materiale PTFE hus, ETFE pumpehoved, PTFE membran, PTFE slange, FFKM ventil
Model- MD 1C
Støjniveau 41 dBA
Stiktype CEE
Temperatur (metrisk) opbevaring -10 °C til +60 °C
Vægt (engelsk) 17.4 lb.
Vægt (metrisk) 7.9 kg
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 23 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 6,8 tommer
Samlet højde (metrisk) 22.3 cm
Samlet længde (engelsk) 12,4''
Samlet længde (metrisk) 33.8 cm
Samlet bredde (engelsk) 5,62 tommer.
Samlet bredde (metrisk) 14.2 cm
Pumpetype Chemistry Diaphragm Pump
Bedømmelse af kabinet IP42
Antal pumpehoveder 4
Temperatur (engelsk) Min 50°F
Antal etaper 3
Maksimalt tryk 16 psi
Spænding 100/115V, 220/230V, 120V