Beskrivelse
Velegnet til roterende fordampere til bordplader og kraftig nok til fremragende resultater med opløsningsmidler med højt kogepunkt
- Ekstremt lav vedligeholdelse, ingen olieskift, ingen olietåge
- Ultimativt vakuum 1,5 Torr; fri luftkapacitet 25 liter i minuttet
- Korrosionsbestandighed
- Med en integreret gasballast for at give ensartet pumpeydelse med kondenserede dampe
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 1.5 Torr (2 mbar) |
| Hestekræfter | 0.01 hp |
| Forsendelsesvægt (engelsk) | 18.96 lb. |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 8.6 kg |
| Strømstyrke | 0,8 A |
| Inkluderer | Enfaset motor, tænd/sluk-kontakt, kabel med stik, betjeningsvejledning |
| Motorhastighed | 1500 til 1800 |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Dimensioner (L x B x H) | 338 x 142 x 223 mm |
| Vis mere |